Magnésium sulfate ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
25164.265EA 45.3 EUR InStock
25164.265
Magnésium sulfate ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
Point de fusion: 1127 °C
Densité: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on ignition (600°C) Max. 2 %
Total N (Nitrogen) Max. 40 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.04 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité