Magnésium sulfate hydraté 99.0-101.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
25169.295EA 56.5 EUR InStock
25169.295
Magnésium sulfate hydraté 99.0-101.0%, GPR RECTAPUR®
Magnésium sulfate hydraté
Formule: MgSO₄·nH₂O
Densité: 2.45 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 22189-08-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) 99.0 - 101.0%
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on ignition (450 ± 25 °C) 22.0 - 28.0%
Cl (Chloride) Max. 0.02%
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité