D(-)-Mannitol pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
25314.264EA 52.6 EUR InStock
25314.264
D(-)-Mannitol pour analyses
D(-)-Mannitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Point d'ébullition: 290…295 °C (4 hPa)
Point de fusion: 164…169 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064287
Numéro CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Reducing sugars Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Melting point 164 - 169 °C
Specific optical rotation (8 %; borate) 23 - 24 °
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Loss on drying (100°C) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité