Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercure (II) iodure ≥99.0% pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

25401.232EA 278 EUR InStock
25401.232
Mercure (II) iodure ≥99.0% pour analyses
Mercure (II) iodure


Formule: HgI₂
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 259 °C
Densité: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011044
Numéro CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
ONU: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Hg (I) (Mercury) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité