Mercure (II) iodure ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
25402.155EA 0 EUR InStock
25402.155
Mercure (II) iodure ≥99%, TECHNICAL
Mercure (II) iodure
Formule: HgI₂
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 259 °C
Densité: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011044
Numéro CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
ONU: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité