Mercure (II) nitrate monohydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
25419.233EA 0 EUR InStock
25419.233
Mercure (II) nitrate monohydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Mercure (II) nitrate monohydraté
Formule: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Point de fusion: 79 °C
Densité: 4.3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149736
Numéro CAS: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
ONU: 1625
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité