Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloroperoxybenzoic acid 70-75% balance 3-Chlorobenzoic acid and water

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

255790010 255791000 255795000 255790250
255790010.EA 562 EUR InStock
255790010. 255791000. 255795000. 255790250.
3-Chloroperoxybenzoic acid 70-75% balance 3-Chlorobenzoic acid and water
3-Chloroperoxybenzoic acid
CAS No.: 937-14-4


Formule: C₇H₅ClO₃
Point de fusion: 92…94 °C
Densité: 0.56 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002127
Numéro CAS: 937-14-4
ONU: 3106
ADR: 5.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Moist powder
Titration Iodometric 70 to 75 %
Water % balance (K.F.)
HPLC di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical
3-Chlorobenzoic acid ≤12 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité