Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodométhane ≥99%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

25596.154EA 86.1 EUR InStock
25596.154
Iodométhane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Iodométhane


Formule: CH₃I
Point d'ébullition: 42.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 2.279 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001073
Numéro CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
ONU: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 2.260 - 2.290

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité