Méthyle méthacrylate ≥99.5% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
25600.296EA 40.5 EUR InStock
25600.296
Méthyle méthacrylate ≥99.5% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Méthyle méthacrylate
Formule: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008587
Numéro CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
ONU: 1247
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119452498-28
Merck Index: 12,06005
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Colouration Max. 5 APHA
Density (20/4) 0.942 --> 0.944
Stabilizer (MEHQ) 10 --> 25 ppm
Water Max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité