Méthyle salicylate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
25616.291EA 194 EUR InStock
25616.291
Méthyle salicylate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Méthyle salicylate
Formule: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Point d'ébullition: 432 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…101 °C
Densité: 1.184 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002214
Numéro CAS: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=7f7da4bc95980831012b381705f4b5a3f4ab7003&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 1.180 - 1.190
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité