Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Dichlorométhane, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.8% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Methylene chloride

Stabilization: 20 ppm Stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène)

25630.290EA 63.8 EUR InStock
25630.290
Dichlorométhane, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.8% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Dichlorométhane


Formule: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1 III
ATTEINDRE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Acidity Max. 0.0010 %
Colour value Max. 10 APHA
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Water (K.F.) Max. 0.0050 %
Chloromethane Max. 0.0100 %
Carbon tetrachloride Max. 0.0100 %
Substances discoloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Free chlorine Max. 0.00003 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.3 ppm

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..