Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diiodométhane ≥99.4% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses, pour minéralogie

Fournisseur: VWR Chemicals

Stabilization: Stabilised with copper ~ 45 g/l

25633.186EA 312 EUR InStock
25633.186
Diiodométhane ≥99.4% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses, pour minéralogie
Diiodométhane


Formule: CH₂I₂
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 3.32537 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001079
Numéro CAS: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.4 %
Stabilizer (Cu) about 45 g/l
Acidity Max. 0.003 meq/g
Density (20/4) 3.310 - 3.322
Solidification point 5.6 - 6.2 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité