Déoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]Déoxycholamide), Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
256455-1
256455-1EA 713 EUR InStock
256455-1
Déoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]Déoxycholamide), Calbiochem®
Déoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]Déoxycholamide)
Formule: C₄₂H₇₅N₃O₁₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00161482
Numéro CAS: 86303-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité