Morpholine, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
25703.268EA 0 EUR InStock
25703.268
Morpholine, TECHNICAL
Morpholine
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 128.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005972
Numéro CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
ONU: 2054
ADR: 8 (3),I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
n 20/D 1.451 to 1.456
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité