Murexide pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
25717.120EA 56.4 EUR InStock
25717.120
Murexide pour analyses
Murexide
Formule: C₈H₈N₆O₆
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012777
Numéro CAS: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 13,06330
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suited for complexometry indicator Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité