α-Naphtholbenzeine pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
25768.136EA 184 EUR InStock
25768.136
α-Naphtholbenzeine pour analyses
α-Naphtholbenzeine
Formule: C₂₇H₁₈O₂
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078492
Numéro CAS: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suited for acid-base indicator Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité