Peracetic acid ∼35% (p/p) dans l'acide acétique dilué stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Peroxyacetic acid
257751000
257751000.EA 82.5 EUR InStock
257751000.
Peracetic acid ∼35% (p/p) dans l'acide acétique dilué stabilisé
Peracetic acid
Formule: C₂H₄O₃
MW: 76,051 g/mol
Densité: 1.13 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002128
Numéro CAS: 79-21-0
ONU: 3109
ADR: 5.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité