Nickel (II) chlorure hexahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
25850.290EA 94 EUR InStock
25850.290
Nickel (II) chlorure hexahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Formule: NiCl₂·6H₂O
Point de fusion: 140 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149809
Numéro CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Cd (Cadmium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité