Nickel (II) nitrate hexahydraté ≥96%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
25871.292EA 153 EUR InStock
25871.292
Nickel (II) nitrate hexahydraté ≥96%, GPR RECTAPUR®
Nickel (II) nitrate hexahydraté
Formule: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Point d'ébullition: 137 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56.7 °C
Densité: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149805
Numéro CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
ONU: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Cd (Cadmium) Max. 25 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Pb (Lead) Max. 25 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité