Nickel (II) nitrate hexahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses (max. 0,005% Co)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
25873.232EA 158 EUR InStock
25873.232
Nickel (II) nitrate hexahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses (max. 0,005% Co)
Nickel (II) nitrate hexahydraté
Formule: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Point d'ébullition: 137 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56.7 °C
Densité: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149805
Numéro CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
ONU: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble substances Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Mg (Magnesium) Max. 100 ppm
Mn (Manganese) Max. 20 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
Conforms to ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité