Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,4-Triméthylpentane ≥99%, Qualité Réactif

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

258776-2.5L
258776-2.5LEA 131 EUR InStock
258776-2.5L
2,2,4-Triméthylpentane ≥99%, Qualité Réactif
2,2,4-Trimethylpentane
  • ≥95% for general laboratory use.


Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Point d'ébullition: 99 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -107 °C
Densité: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=559f761f651e5fcdb0cf5dd303cd79e53daf2366&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Autoignition Temperature 745 °F
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Vapor Density 3.9 (vs air)
Explosion Limit 6 %
Vapor Pressure 41 mmHg ( 21 °C)
Refractive Index n20/D 1.391 (lit.)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité