Nickel (II) sulfate hexahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
25895.294EA 129 EUR InStock
25895.294
Nickel (II) sulfate hexahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nickel (II) sulfate hexahydraté
Formule: NiSO₄·6H₂O
Point de fusion: 840 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149813
Numéro CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
Cd (Cadmium) Max. 25 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Pb (Lead) Max. 25 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité