Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrobenzène ≥99.5%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

25929.292EA 0 EUR InStock
25929.292
Nitrobenzène ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nitrobenzène


Formule: C₆H₅NO₂
Point d'ébullition: 210.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5.7 °C
Densité: 1.2037 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007043
Numéro CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
ONU: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Density (20/4) 1.2 - 1.21
Evaporation residue Max. 50 ppm
Solidification point 5.3 - 5.8 °C
Water Max. 0.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité