2-Désoxy-D-glucose, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
25972-1
25972-1EA 112 EUR InStock
25972-1
2-Désoxy-D-glucose, Millipore®
2-Désoxy-D-glucose
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151328
Numéro CAS: 154-17-6
EINECS: 205-823-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité