Noir Ériochrome T, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: 1-Naphthalenesulphonic acid, 3-hydroxy-4-[2-(1-hydroxy-2-naphthalenyl)diazenyl]-7-nitro-, sodium salt (1:1), Eriochrome black T, Indicator, EBT, Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalenesulphonate, Solochrome Black T
26002.183EA 106 EUR InStock
26002.183
Noir Ériochrome T, TECHNICAL
Noir Ériochrome T
Formule: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
MW: 461.39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003935
Numéro CAS: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité