n-Octane ≥95%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
26024.292EA 89.4 EUR InStock
26024.292
n-Octane ≥95%, TECHNICAL
n-Octane
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₃
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.703 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009556
Numéro CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité