Chlorophosphonazo III pour détection spectrophotométrique des métaux alcalino-terreux, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
26049-1G-F
26049-1G-FEA 813 EUR InStock
26049-1G-F
Chlorophosphonazo III pour détection spectrophotométrique des métaux alcalino-terreux, Supelco®
Chlorophosphonazo III
Chlorophosphonazo III is a highly sensitive reagent and can be used for the spectrophotometric determination of zirconium, titanium, thorium and scandium
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₂₂H₁₆Cl₂N₄O₁₄P₂S₂
Numéro MDL: MFCD00042698
Numéro CAS: 1914-99-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=050164d48875caa9ac8bff1ae5d16abc05a58381&vid=36511dbb28a6b762f712af6ec2f902ebd6949135&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité