Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. 3001500 solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
2611.5000EA 50.5 EUR InStock
2611.5000
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. 3001500 solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 5.976 - 6.024 mol/l
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité