Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium chlorure, anhydre ≥98%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

26123DCEA 905 EUR InStock
26123DC
Magnésium chlorure, anhydre ≥98%, TECHNICAL
Magnésium chlorure


Formule: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 715 °C
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité