Palladium (II) chlorure (59% Pd) catalyseur d'hydrogénation
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
26136.083EA 275 EUR InStock
26136.083
Palladium (II) chlorure (59% Pd) catalyseur d'hydrogénation
Palladium (II) chlorure
Formule: PdCl₂
Point de fusion: 678 °C
Densité: 4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003558
Numéro CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07058
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on dried substance) Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité