Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Paraffine, Point de solidification: 52-54°C, en pastilles, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

26155.294EA 48.6 EUR InStock
26155.294
Paraffine, Point de solidification: 52-54°C, en pastilles, TECHNICAL
Paraffine


Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 64742-51-4
EINECS: 232-315-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Congealing temperature 52 - 54 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité