Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether de pétrole, 60…80 °C, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

261734-1L
261734-1LEA 122 EUR InStock
261734-1L
Ether de pétrole, 60…80 °C, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™
Ether de pétrole
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.

RTECS Number: OI6180000
UNSPSC Code: 12191502


Point d'ébullition: 40…60 °C (1.013 hPa)
Densité: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Explosion Limit 8 %
Identity (IR) complying
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance at 240 nm Max. 0.05
Absorbance at 230 nm Max. 0.10
Absorbance at 220 nm Max. 0.30
Absorbance at 210 nm Max. 1.0
Vapor Density 2.5 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.363 (lit.)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité