Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-3,5,5-Triméthyl-1-hexanol, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

262134REA 78.2 EUR InStock
262134R
(±)-3,5,5-Triméthyl-1-hexanol, TECHNICAL
(±)-3,5,5-Triméthyl-1-hexanol


Formule: (CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 193…194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036138
Numéro CAS: 3452-97-9
EINECS: 222-376-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37229e1f94f0ca0beccd95c10e5aa4bc92298d4e&vid=6e796ba4819a3eb496c38b2850887cd5d9dcb820&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.826 - 0.831

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité