Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté ≥99.0% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
26230.102EA 66.2 EUR InStock
26230.102
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté ≥99.0% pour analyses
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté
Formule: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Point de fusion: 224…226 °C
Densité: 1.385 g/cm³ (–100.15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150061
Numéro CAS: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99,0%
Suited for iron reagent Passes test
Suited for oxido reduction indicator Passes test
Ignition residue (SO4) Max. 0.2%
Loss on drying (100-105 °C) Max. 8.0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité