Phénolphtaléine, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
26237.231EA 138 EUR InStock
26237.231
Phénolphtaléine, GPR RECTAPUR®
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point de fusion: 258…262 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
ATTEINDRE: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suited for pH indicator Passes test
Melting point 259 - 264 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in ethanol 96 % (1% W/V) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité