Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate 97+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate, 3-Hydroxyisoxazole-5-carboxylic acid methyll ester

263080050
263080050.EA 151 EUR InStock
263080050.
Methyl-3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate 97+%
Methyl-3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate


Formule: C₅H₅NO₄
MW: 143,1000 g/mol
Point d'ébullition: 261.1°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062870
Numéro CAS: 10068-07-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %
Melting point 158°C to 163°C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité