Sodium hydroxyde, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Caustic soda
2632-40EA 0 EUR InStock
2632-40
Sodium hydroxyde, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1823
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (NaOH) 16.0 - 18.0 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Identification (Na) passes test
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.6 %
pH at 25°C min. 11.0
Trace Impurities (in ppm)Chlorides (as Cl) max. 50
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 10
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 20
Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4) max. 50
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité