Pierre ponce, en poudre, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
26396.365EA 179 EUR InStock
26396.365
Pierre ponce, en poudre, TECHNICAL
Pierre ponce
Point de fusion: > 500 °C
Numéro MDL: MFCD00148147
Numéro CAS: 1332-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité