Plomb (II) nitrate ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Lead dinitrate
26554.260EA 59.8 EUR InStock
26554.260
Plomb (II) nitrate ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Plomb (II) nitrate
Formule: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Point de fusion: 450…470 °C
Densité: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011153
Numéro CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
ONU: 1469
ADR: 5.1 (6.1) II
Merck Index: 13,05432
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.5 %
Substances not precipitated by H2SO4 Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité