Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyéthylèneglycol 4.000, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

26606.464EA 833 EUR InStock
26606.464
Polyéthylèneglycol 4.000, TECHNICAL
Polyéthylèneglycol 4.000


Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: >250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…58 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779612
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité