Potassium hydroxyde 34% aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
26630.296EA 135 EUR InStock
26630.296
Potassium hydroxyde 34% aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 34.0 - 36.0 %
Ba (Barium) Passes test
Density (20/4) 1.330 - 1.352
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Potassium carbonate Max. 1.0 %
Substances precipitated by NH4OH Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca + Mg (as Ca) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité