Potassium hydroxyde 38% en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
26632.293EA 115 EUR InStock
26632.293
Potassium hydroxyde 38% en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Densité: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 38.0 - 40.3 %
Density (20/4) 1.375 - 1.400
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Potassium carbonate Max. 1.0 %
Silica Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
Al (Aluminium) Max. 1 ppm
Ba (Barium) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.1 ppm
Cr (Chromium) Max. 2 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.01 ppm
Mg (Magnesium) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.1 ppm
Na (Sodium) Max. 0.25 %
Ni (Nickel) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité