Potassium carbonate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses exempt de sodium
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
26727.267EA 55.8 EUR InStock
26727.267
Potassium carbonate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses exempt de sodium
Potassium carbonate
Formule: K₂CO₃
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (300 °C) Max. 1 %
Substances precipitated by NH4OH Max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 30 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité