Potassium chlorate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
26746.296EA 204 EUR InStock
26746.296
Potassium chlorate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Potassium chlorate
Formule: KClO₃
MW: 122.55 g/mol
Point d'ébullition: 400
Point de fusion: 356
Densité: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011361
Numéro CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
ONU: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 100 ppm
BrO3 (Bromate) Max. 150 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ba (Barium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité