Ammonium-cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
2678.1000EA 110 EUR InStock
2678.1000
Ammonium-cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Ammonium cerium (IV) sulphate
Formule: H₁₆CeN₄O₁₆S₄
Numéro MDL: MFCD00148851
Numéro CAS: 7637-03-8
EINECS: 231-567-4
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité