Potassium hexacyanoferrate (III) ≥96%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
26807.297EA 109 EUR InStock
26807.297
Potassium hexacyanoferrate (III) ≥96%, TECHNICAL
Potassium hexacyanoferrate (III)
Formule: K₃Fe(CN)₆
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011392
Numéro CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité