Potassium iodate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
26839.264EA 177 EUR InStock
26839.264
Potassium iodate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium iodate
Formule: KlO₃
Point de fusion: 560 °C
Densité: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Br + Cl + ClO3 (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité