Marqueur protéique III (pré-coloré), peqGOLD
Fournisseur: VWR Chemicals
27-1110EA 67.6 EUR InStock
27-1110
Marqueur protéique III (pré-coloré), peqGOLD
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Protein Marker III pour surveiller la séparation des protéines, l'efficacité du transfert et la détermination de la taille.
  • Mélange de six protéines hautement purifiées
  • Gamme: 20 à 120 kDa
  • Concentration: 200 ng/µl chaque protéine
  • Chaque protéine pré-colorée de manière covalente avec une coloration bleue
  • Prêt à l'emploi pour un flux de travail rapide et pratique
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité