M13KO7 Helper Phage, Cytiva
Fournisseur: Cytiva
27-1524-01
27-1524-01EA 96 EUR InStock
27-1524-01
M13KO7 Helper Phage, Cytiva
Vecteurs, plasmides et librairies
M13 phage for the GST expression system.
  • For phage rescue
  • Colourless to light yellow liquid
  • Concentration >5×10¹º pfu/ml
The M13KO7 helper phage is an M13mp1 derivative containing a modified gene 11 (G changed to T at position 6,125, giving a met to ile change at codon 40 of the gene 11 protein), an insertion of the origin of replication of p15A and the kanamycin resistance gene from Tn903 at the Ava I site (position 5,825).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité