Peqlab peqGOLD, Protein Marker II (Unstained)
Fournisseur: VWR Chemicals
27-2010EA 93.2 EUR InStock
27-2010
Peqlab peqGOLD, Protein Marker II (Unstained)
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Protein Marker II for accurate molecular weight determination of proteins by SDS-PAGE.
  • Mix of 14 recombinant proteins
  • Range: 10 to 200 kDa
  • Each protein with Strep-Tag® II sequence (WSHPQFEK)
  • Highlighted 50 kDa band for easy orientation
  • Ready to use for a fast, convenient workflow
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité